Läs mer
2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 31066944
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
100 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31066944 100 g
31061964 500 g
31066476 25 g
31056315 1 g
31057842 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31066944 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD10706100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Piperazin-1-yl)pyrimidine
CAS 20980-22-7
Molekylformel C8H12N4
MDL-nummer MFCD00040742
Kvantitet 100 g
LEDER C1(N2CCNCC2)=NC=CC=N1
Molekylvikt (g/mol) 164.21
Procent renhet 98%