Läs mer
2-Piperazin-1-ylnikotinsyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679110
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10679110 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10679110 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MAY00152DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperazin-1-ylnicotinic acid
CAS 374063-94-2
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C10H13N3O2
Kvantitet 1 g
Synonym 2-piperazin-1-ylnicotinic acid, 2-piperazin-1-yl pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylicacid, 2-1-piperazinyl, 2-piperazin-1-yl nicotinic acid, 2-piperazinylpyridine-3-carboxylic acid
InChI-nyckel BCDHEUBISMKPOQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1CN(CCN1)C2=C(C=CC=N2)C(=O)O
IUPAC-namn 2-piperazin-1-ylpyridin-3-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 207.233
PubChem CID 2771623
Formel vikt 207.23
Procent renhet 95%