Läs mer
2-Piperazinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Piperazinone |
| CAS | 5625-67-2 |
| Molekylformel | C4H8N2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Tetrahydro-2(1H)-pyrazinone, 2-Ketopiperazine, 2-Oxopiperazine, 3-Oxopiperazine, Oxopiperazine, Piperazin-2-one, Piperazine-2-one, NSC 27441 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2O/c7-4-3-5-1-2-6-4/h5H,1-3H2,(H,6,7) |
| LEDER | O=C1CNCCN1 |
| IUPAC-namn | piperazin-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0637 |