Läs mer
2-(Piperidin-1-yl)ättiksyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 17710669 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17710669 5 g
17700669 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17710669 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 469600050
Specifikationer
Alfa vektor PIPERIDINYLACETICACID
Kemiskt namn eller material 2-(Piperidin-1-yl)acetic acid
CAS 3235-67-4
Smältpunkt 210°C to 216°C
Färg Vitt till gult
Infrarött spektrum Conforms
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C7 H13 N O2
MDL-nummer 00461042
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 143.19
Fysisk form Kristallint pulver