Läs mer
2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride, 99%, BLD Pharm™
Produktkod. 30988808
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30988808 25 g -
30987136 5 g -
30981224 100 g -
30987839 100 mg -
30983245 1 g 1g
30987559 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 30988808 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD13040525g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Piperidin-1-yl)ethyl 3-methyl-4-oxo-2-phenyl-4H-chromene-8-carboxylate hydrochloride
CAS 3717-88-2
Molekylformel C24H26ClNO4
MDL-nummer MFCD00072099
Kvantitet 25 g
LEDER O=C(C1=C2C(C(C(C)=C(C3=CC=CC=C3)O2)=O)=CC=C1)OCCN4CCCCC4.Cl
Molekylvikt (g/mol) 427.92
Procent renhet 99%