Läs mer
2-Piperidin-4-yl-1H-benzimidazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Piperidin-4-yl-1H-benzimidazole |
| CAS | 38385-95-4 |
| Molekylformel | C12H15N3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 2-(4-Piperidinyl)-1H-benzimidazole, 2-(Piperidin-4-yl)benzimidazole, 4-(Benzimidazol-2-yl)piperidine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H15N3/c1-2-4-11-10(3-1)14-12(15-11)9-5-7-13-8-6-9/h1-4,9,13H,5-8H2,(H,14,15) |
| LEDER | C1CC(CCN1)c2nc3ccccc3[nH]2 |
| IUPAC-namn | 2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 201.27 |
| Formel vikt | 201.1266 |