Läs mer
2-Piperidinemethanamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (RS)-(piperidin-2-yl)methanamine |
| CAS | 22990-77-8 |
| Molekylformel | C6 H14 N2 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | (RS)-(Piperidin-2-yl)methanamine, Flecainide Acetate Imp. B (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2 |
| LEDER | NCC1CCCCN1 |
| IUPAC-namn | piperidin-2-ylmethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 114.19 |
| Formel vikt | 114.1157 |