Läs mer
2-piperidinmetanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15416658
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15416658 10 g 10g
15426658 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416658 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60178.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3433-37-2 | C6H13NO | 115.176 g/mol
2-Piperidinmetanol användes vid syntesen av 3-fenyloktahydropyrido[2,1-c][1,4]oxazinhydroklorid och 10R- och 10S-diastereomererna.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2-Piperidinmetanol användes vid syntesen av 3-fenyloktahydropyrido[2,1-c
][1,4]oxazinhydroklorid och 10R- och 10S-diastereomererna.
Löslighet Något löslig i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3433-37-2
Molekylformel C6H13NO
Molekylvikt (g/mol) 115.176
MDL-nummer MFCD00005987
InChI-nyckel PRAYXGYYVXRDDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinemethanol, 2-hydroxymethylpiperidine, 2-hydroxymethyl piperidine, 2-piperidinylmethanol, piperidin-2-yl-methanol, piperidine-2-methanol, 2-piperidylmethan-1-ol, 2-piperidine methanol, pubchem6779
PubChem CID 94263
IUPAC-namn piperidin-2-ylmetanol
LEDER C1CCNC(C1)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperidinemethanol
Smältpunkt 68°C to 70°C
Kokpunkt 100°C to 102°C
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 115.17
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.