Läs mer
2-piperidino-1,3-tiazol-5-karbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10603245
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10603245 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10565934 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10603245 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64104DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 129865-52-7
Molekylformel C9H12N2OS
Molekylvikt (g/mol) 196.27
MDL-nummer MFCD01568826
InChI-nyckel NWOAHSDBLWFXAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxaldehyde, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, acmc-1cuk2, piperidinothiazolecarbaldehyde, 2-piperidinothiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-ylthiazole-5-carbaldehyde, 2-piperidin-1-yl-thiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 1479774
IUPAC-namn 2-piperidin-l-yl-1,3-tiazol-5-karbaldehyd
LEDER O=CC1=CN=C(S1)N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carbaldehyde
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 196.27
Procent renhet 97%