Läs mer
2-piperidino-1,3-tiazol-5-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10769015
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10769015 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10326474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10769015 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC64101DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 180403-13-8
Molekylformel C9H12N2O2S
Molekylvikt (g/mol) 212.267
MDL-nummer MFCD11506352
InChI-nyckel JIYHGZWZWANYAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidin-1-yl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidino-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidyl-1,3-thiazole-5-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl thiazole-5-carboxylic acid, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 33589513
IUPAC-namn 2-piperidin-l-yl-l,3-tiazol-5-karboxylsyra
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC=C(S2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperidino-1, 3-thiazole-5-carboxylic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 212.27
Procent renhet 97%