Läs mer
2-piperidinoanilin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-2698765
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
Produktkod. 10143064
Brand: Thermo Scientific Maybridge BTB02217DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 39643-31-7
Molekylformel C11H16N2
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00047467
InChI-nyckel OYECAJPUPWFCSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoaniline, 2-piperidin-1-yl aniline, 2-piperidin-1-yl-phenylamine, benzenamine, 2-1-piperidinyl, n-2-aminophenyl piperidine, 2-1-piperidinyl aniline, 2-1-piperidino aniline, 1-2-aminophenyl piperidine, 2-piperidylphenylamine, 2-piperdinoaniline
PubChem CID 458795
IUPAC-namn 2-piperidin-1-ylanilin
LEDER NC1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperidinoaniline
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 176.26
Procent renhet 97%