Läs mer
2-piperidinobensamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10026082
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10026082 1 g 1g
10451913 10 g 10g
10604575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10026082 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03853DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 3430-40-8
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.27
MDL-nummer MFCD00052257
InChI-nyckel VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 335067
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperidinobenzamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-piperidin-1-ylbensamid
Formel vikt 204.27
Procent renhet 97%