Läs mer
2-piperidinobensamid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10604575
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10604575 25 g 25g
10026082 1 g 1g
10451913 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10604575 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB03853EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 3430-40-8
Molekylformel C12H16N2O
Molekylvikt (g/mol) 204.27
MDL-nummer MFCD00052257
InChI-nyckel VTXYPPVXMJMLCY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinobenzamide, 2-piperidin-1-yl benzamide, benzamide,2-1-piperidinyl, 2-piperidylbenzamide, piperidinyl benzamide, maybridge1_000974, 2-1-piperidinyl benzamide, benzamide, 2-1-piperidinyl
PubChem CID 335067
LEDER NC(=O)C1=CC=CC=C1N1CCCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperidinobenzamide
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn 2-(piperidin-1-yl)bensamid
Formel vikt 204.27
Procent renhet 97%