Läs mer
2-Piperidinoisonikotinsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10143504
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10081094 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC50301CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 855153-75-2
Molekylformel C11H14N2O2
Molekylvikt (g/mol) 206.245
MDL-nummer MFCD04115214
InChI-nyckel PYHYIVXTQSCHDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-piperidinoisonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl isonicotinic acid, 2-piperidin-1-yl pyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-ylisonicotinic acid, 2-piperidin-1-ylpyridin-4-ylcarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrahydro-2h-1,2' bipyridinyl-4'-carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-1-piperidinyl, 2-piperidylpyridine-4-carboxylic acid, 2-piperidin-1-yl-isonicotinic acid, 1-4-carboxypyridin-2-yl piperidine
PubChem CID 6484237
IUPAC-namn 2-piperidin-1-ylpyridin-4-karboxylsyra
LEDER C1CCN(CC1)C2=NC=CC(=C2)C(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Piperidinoisonicotinic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.24
Procent renhet 97%