Läs mer
2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)metanonhydroklorid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10679135
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10679135 5 g 5g
10402082 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10679135 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO01175DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 690634-81-2
Molekylformel C10H19ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 218.73
MDL-nummer MFCD06407992
InChI-nyckel RIAUQORBEIQABE-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-pyrrolidine-1-carbonyl piperidine hydrochloride, 2-piperidinyl 1-pyrrolidinyl methanone hydrochloride, 2-pyrrolidin-1-yl carbonyl piperidine hydrochloride, piperidin-2-yl pyrrolidin-1-yl methanone hydrochloride, 1-2-piperidinylcarbonyl pyrrolidine hcl, 2-piperidyl pyrrolidinyl ketone, chloride, 2-pyrrolidin-1-ylcarbonyl piperidine hydrochloride
PubChem CID 2794693
IUPAC-namn piperidin-2-yl(pyrrolidin-1-yl)metanon;hydroklorid
LEDER Cl.O=C(C1CCCCN1)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Piperidinyl(1-pyrrolidinyl)methanone hydrochloride
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95%
Kvantitet 5 g
Formel vikt 218.73
Procent renhet 95%