Läs mer
2-(piperidylmetyl)-1-cyklohexanonhydroklorid, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10133301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10133301 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10133301 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 335630010
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6966-09-2
MDL-nummer MFCD00068799
InChI-nyckel MFMOSYZXKAREGX-UHFFFAOYNA-N
Synonym pimeclone hydrochloride, 2-piperidylmethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, karion respiratory stimulant, 1-piperidinomethyl-2-cyclohexanone hydrochloride, 2-1-piperidinylmethyl cyclohexanone hydrochloride, 2-piperidin-1-ylmethyl cyclohexanone hydrochloride, cyclohexanone, 2-piperidinomethyl-, hydrochloride, 2-piperidin-1-ylmethyl cyclohexanone, pimeclone hcl, 2-n-piperidinomethyl cyclohexanone hydrochloride
PubChem CID 197860
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-(Piperidylmethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 166°C to 170°C
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C12H21NO·HCl
Kvantitet 1 g
Merck Index 13, 7510
Löslighetsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Molekylvikt (g/mol) 231.77
Formel vikt 231.77
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.