Läs mer
Heathrow Scientific™ 2-Placer Cardboard Slide Mailer, 36 Pk.
Handla allt Thermo Scientific CO₂ Incubators Produkter
:
2-places kartongslideposter, 36 pk.; Färg: Naturlig
Beskrivning
- Kåpa som öppnas för visning och tumspår för enkel borttagning av rutschkanan.
- Håller säkert objektglas med eller utan täckglas.
- En plan yta är idealisk för att märka eller skriva nödvändig information.
- Varje rymmer 26 x 76 mm (1 x 3 tum).
- Disponibel.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slide Mailer |
| Glidkapacitet | 2 |
| Färg | Naturlig |
| Fack | 2 |
| Beskrivning | 2-Place Cardboard Slide Mailer |
| Enheten håller | Bilder |
| Höjd (engelska) | 0,2 tum |
| Höjd (metrisk) | 5 mm |
| Längd (engelska) | 4,1 tum |
| Längd (engelska) Slide | 3 tum |
| Visa mer |