Läs mer
Keystone Cleanroom Products 2-lagers BHD autoklavpåsar med Tyvek™ Dragsko
BIOPHARMA
Produktkod. 17785249 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
4 x 1 tum.
4 x 2 tum.
6 x 1 tum.
6 x 2 tum
8 x 1 tum.
8 x 3 tum
10 x 2 tum.
10 x 3 tum.
Kapacitet (metrisk):
118 ml
177 ml
237 ml
295 ml
591 ml
710 ml
887 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
17785249 4 x 1 tum. 118 ml Paket med 500
17795249 6 x 1 tum. 177 ml -
17705259 8 x 1 tum. 237 ml -
17725259 4 x 2 tum. 237 ml -
17735259 6 x 2 tum 295 ml Paket med 500
17745259 10 x 2 tum. 591 ml -
17755259 8 x 3 tum 710 ml Paket med 500
17765259 10 x 3 tum. 887 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 17785249 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BNWBG0104D2P
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55185.00 SEK
    42794.68 SEK / Paket med 500
    Save 12390.32 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-02-2027
Designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Dessa väskor stängs via den justerbara Tyvek™ stängningssystem med dragsko. Påsarna kan öppnas aseptiskt utan att behöva skära eller ta bort partikelalstrande autoklavtejp.
  • Designad för ångsterilisering
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Minskar arbetskostnaderna
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Effektiv 2-lagers mikrobiell barriär
  • Ångsteriliseringsindikator - autoklaverbar upp till 135 °C
  • Betydande processförbättring jämfört med omslag med Bio-Shield papper
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 8 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad COC
Förslutningstyp Dragsko
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material Cellulosa
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (metriskt) 135 °C
Mått (L x B) 4 x 1 tum.
Längd (engelska) 4 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 4 oz.
Kapacitet (metrisk) 118 ml
Längd (metrisk) 10.2 cm
Bredd (metrisk) 2.54 cm