Läs mer
Keystone Cleanroom Products 2-lagers BHD autoklavpåsar med Tyvek™ Dragsko
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
4 x 1 tum.
4 x 2 tum.
6 x 1 tum.
6 x 2 tum
8 x 1 tum.
8 x 3 tum
10 x 2 tum.
10 x 3 tum.
Kapacitet (metrisk):
118 ml
177 ml
237 ml
295 ml
591 ml
710 ml
887 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Beskrivning
- Designad för ångsterilisering
- Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
- Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
- Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
- Minskar arbetskostnaderna
- Motstår rivning och punkteringar
- Effektiv 2-lagers mikrobiell barriär
- Ångsteriliseringsindikator - autoklaverbar upp till 135 °C
- Betydande processförbättring jämfört med omslag med Bio-Shield papper
- Tillverkad och förpackad i en ISO 8 renrumsmiljö
- Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 6 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 177 ml |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Dragsko |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | Cellulosa |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |