Läs mer
Keystone Cleanroom Products 2-lagers BHD autoklavpåsar med Tyvek™ Dragsko
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17795269 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
6 x 6 tum.
12 x 9,5 tum.
24 x 6 tum.
12 x 12 tum.
18 x 12 tum.
18 x 18 tum
24 x 20 tum.
24 x 24 tum.
30 x 18 tum.
32 x 20 tum.
35 x 24 tum
36 x 24 tum.
40 x 40 tum.
44 x 16 tum.
48 x 36 tum.
54 x 18 tum.
54 x 36 tum.
Kapacitet (metrisk):
887 ml
3 l
3,9 l
5,86 l
6 l
9,8 l
13,5 l
15 l
16,3 l
18 l
19,5 l
24,5 l
24,8 l
27,1 l
46,1 l
49,7 l
57,7 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 250
Paket med 500
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kapacitet (metrisk) unitSize
17795269 36 x 24 tum. 24,5 l -
17775259 6 x 6 tum. 887 ml -
17795259 12 x 9,5 tum. 3 l Paket med 250
17705269 12 x 12 tum. 3,9 l Paket med 250
17715269 18 x 12 tum. 5,86 l Paket med 250
17785259 24 x 6 tum. 6 l -
17725269 18 x 18 tum 9,8 l -
17755269 24 x 20 tum. 13,5 l Paket med 250
17735269 30 x 18 tum. 15 l Paket med 250
17775269 24 x 24 tum. 16,3 l Paket med 250
17765269 32 x 20 tum. 18 l -
17715259 44 x 16 tum. 19,5 l Paket med 500
17785269 35 x 24 tum 24,5 l -
17705279 36 x 24 tum. 24,8 l Paket med 100
17745269 54 x 18 tum. 27,1 l -
17725279 40 x 40 tum. 46,1 l -
17715279 48 x 36 tum. 49,7 l Paket med 100
17735279 54 x 36 tum. 57,7 l -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Produktkod. 17795269 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BNWBG24364D1P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för ångsterilisering av stora eller udda formade farmaceutiska utrustningsdelar. Dessa väskor stängs via den justerbara Tyvek™ stängningssystem med dragsko. Påsarna kan öppnas aseptiskt utan att behöva skära eller ta bort partikelalstrande autoklavtejp.
  • Designad för ångsterilisering
  • Tillverkad och förpackad i en kontrollerad renrumsmiljö
  • Eliminerar behovet av att skära material och användningen av autoklavtejp
  • Snabb och konsekvent för utrustningsförberedelseområdet
  • Minskar arbetskostnaderna
  • Motstår rivning och punkteringar
  • Effektiv 2-lagers mikrobiell barriär
  • Ångsteriliseringsindikator - autoklaverbar upp till 135 °C
  • Betydande processförbättring jämfört med omslag med Bio-Shield papper
  • Tillverkad och förpackad i en ISO 8 renrumsmiljö
  • Intyg om överensstämmelse skickas med försändelsen
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Intyg om överensstämmelse
Förslutningstyp Dragsko
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material papper
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Temperaturområde (metriskt) 135 °C
Mått (L x B) 36 x 24 tum.
Längd (engelska) 36 tum.
Bredd (engelska) 24 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Kapacitet (engelska) 828 oz.
Kapacitet (metrisk) 24,5 l
Längd (metrisk) 91.4 cm
Bredd (metrisk) 61 cm