Läs mer
2-PMPA, MedChemExpress
Beskrivning
2-PMPA is a potent and selective inhibitor of glutamate carboxypeptidase II (GCPII) with an IC50 of 300 pM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-PMPA |
| Fysisk form | Viscous Oil |
| CAS | 173039-10-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C6H11O7P |
| För användning med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | 2-(Phosphonomethyl)pentanedioic acid |
| Löslighetsinformation | H2O : ≥ 28 mg/mL (123.83 mM) |
| Visa mer |