Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Vattenbadsklämma, tvåstift, liten
Produktkod. 11725469 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Storlek (metriskt) grepp:
4,57 till 9,91 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Storlek (metriskt) grepp unitSize
11725469 4,57 till 9,91 mm Varje
1 options
Produktkod. 11725469 Leverantör Cole-Parmer™ Essentials Leverantörsnummer 0804312
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ge stöd för din specifika laboratorieutrustning Liten vattenbadsklämma med två ben.
  • Dessa C-formade klämmor med tumskruv fästs säkert på din badvägg.
  • 0,39 tum Max Grip, 0,43 tum. Max Tank Wall.
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Vattenbadklämma
Material Nickelpläterad zink
För användning med (utrustning) Vattenbad
Diameter (engelska) 0,2 tum till 0,4 tum.
Diameter (metrisk) 5 till 10 mm
Längd (engelska) 3,5 tum
Längd (metrisk) 88.9 mm
Storlek Liten
Storlek (metriskt) grepp 4,57 till 9,91 mm
Storlek (engelska) Grip 0,18 till 0,39 tum.
Form C-formad
Typ av käke 2-stift