Läs mer
2-(prop-2-yn-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(prop-2-yn-1-yl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 410538-30-6 |
| Molekylformel | C12H9NO2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9NO2/c1-2-7-13-11(14)8-9-5-3-4-6-10(9)12(13)15/h1,3-6H,7-8H2 |
| LEDER | O=C1Cc2ccccc2C(=O)N1CC#C |
| IUPAC-namn | 2-prop-2-ynyl-4H-isoquinoline-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 199.21 |
| Formel vikt | 199.0633 |