Läs mer
2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran |
| CAS | 6089-04-9 |
| Molekylformel | C8H12O2 |
| MDL-nummer | MFCD00006604 |
| Kvantitet | 25 g |
| LEDER | C#CCOC1CCCCO1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.18 |
| Procent renhet | 97% |