missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2-(prop-2-ynyloxy)propanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(prop-2-ynyloxy)propanoic acid |
| CAS | 134126-59-3 |
| Molekylformel | C6H8O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4-9-5(2)6(7)8/h1,5H,4H2,2H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(OCC#C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-prop-2-ynoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0473 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?