Läs mer
2-(prop-2-ynyloxy)propanoic acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(prop-2-ynyloxy)propanoic acid |
| CAS | 134126-59-3 |
| Molekylformel | C6H8O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 2-(Prop-2-yn-1-yloxy)propanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8O3/c1-3-4-9-5(2)6(7)8/h1,5H,4H2,2H3,(H,7,8) |
| LEDER | CC(OCC#C)C(=O)O |
| IUPAC-namn | 2-prop-2-ynoxypropanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 128.13 |
| Formel vikt | 128.0473 |