Läs mer
2-Propanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanesulfonic Acid Sodium Salt |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H8O3S.Na/c1-3(2)7(4,5)6;/h3H,1-2H3,(H,4,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formel vikt | 146.0014 |