missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-Propanesulfonic Acid Sodium Salt, TRC

Produktkod. 30428460
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30428460 5 g
30427965 10 g
30415504 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30428460 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP8398255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 5399-58-6
Molekylformel C3H7NaO3S
Molekylvikt (g/mol) 146.14
Synonym Isopropylsulfonate Sodium, 2-Propanesulfonate Sodium
IUPAC-namn sodium;propane-2-sulfonate
LEDER [Na+].CC(C)S(=O)(=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-Propanesulfonic Acid Sodium Salt
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C3H8O3S.Na/c1-3(2)7(4,5)6;/h3H,1-2H3,(H,4,5,6);/q;+1/p-1
Formel vikt 146.0014
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.