Läs mer
2-propansulfonylklorid, 97 %
Produktkod. 11387705
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11387705 25 g 25g
11377705 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11387705 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02431.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 10147-37-2 | C3H7ClO2S | 142,597 g/mol
2-propansulfonylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Reduktiv klyvning av en sekundär alkohol till metylen har uppnåtts genom reduktion av 2-propansulfonylestern med litiumtrietylborhydrid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2-propansulfonylklorid används som en farmaceutisk mellanprodukt. Reduktiv klyvning av en sekundär alkohol till metylen har uppnåtts genom reduktion av 2-propansulfonylestern med litiumtrietylborhydrid.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser. Förvara under torr inert gas. Den är känslig för fukt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10147-37-2
Molekylformel C3H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 142.597
MDL-nummer MFCD00007453
InChI-nyckel DRINJBFRTLBHNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropylsulfonyl chloride, 2-propanesulfonyl chloride, isopropylsulphonyl chloride, isopropyl sulfonyl chloride, ccris 4139, 2-propanesulfonylchloride, isopropanesulfonyl chloride, iso-propylsulfonyl chloride, 2-propane sulfonyl chloride, isopropylsulphonyl choride
PubChem CID 82408
IUPAC-namn propan-2-sulfonylklorid
LEDER CC(C)S(=O)(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanesulfonyl chloride
Smältpunkt -47 °C
Densitet 1.273
Kokpunkt 95 °C (45 mmHg)
Flampunkt 86 °C (186 °F)
Brytningsindex 1.456
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1747497
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Reagerar med vatten.
Formel vikt 142.6
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.