Läs mer
2-Propanethiol, 98%
Produktkod. 10475165 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mL
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10475165 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10071420 50 mL Glasflaska 50ml
10316780 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10475165 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 131440025
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-33-2
Molekylformel C3H8S
Molekylvikt (g/mol) 76.15
MDL-nummer MFCD00004863
InChI-nyckel KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
IUPAC-namn propan-2-tiol
LEDER CC(C)S
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 2-Propanethiol
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -131°C
Densitet 0.8200g/mL, 0.82
Kokpunkt 57°C to 60°C
Flampunkt -34°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHSH
Brytningsindex 1.4245 to 1.4265
Kvantitet 2.5 L
Beilstein 01, 367
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethyl ether,hydrocarbons
Formel vikt 76.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanethiol
Signalwort
  • Fara
Gefahrenkategorie
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori\: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Sicherheitshinweis
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.