Läs mer
2-Propanethiol, 98%
Produktkod. 11470580
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470580 500 mL 500ml
11305717 25 mL 25ml
11315717 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470580 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 043422.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 75-33-2 | C3H8S | 76.157 g/mol
2-Propanetiol Reagerar med 3-klor-propen för att få 3-isopropylsulfanyl-propen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-33-2
Molekylformel C3H8S
Molekylvikt (g/mol) 76.157
MDL-nummer MFCD00004863
InChI-nyckel KJRCEJOSASVSRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-propanethiol, isopropyl mercaptan, isopropanethiol, isopropylthiol, 2-mercaptopropane, 2-propylmercaptan, 1-methylethanethiol, isopropylmercaptan, 2-propylthiol, 2-propane thiol
PubChem CID 6364
ChEBI CHEBI:8474
IUPAC-namn propan-2-tiol
LEDER CC(C)S
Tekniske data
Kemiskt namn eller material 2-Propanethiol
Smältpunkt -131°C
Färg Färglös
Densitet 0.82 g/mL
Kokpunkt 57°C to 60°C
Flampunkt -34° (-29°F)
Odör Stench
Linjär formel (CH3)2CHSH
Brytningsindex 1.4255
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN2402
Beilstein 605260
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 76.16
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Vis mere Vis mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.