Läs mer
Riedel-de Haën 2-propanol
Produktkod. 15955470
Kvantitet:
7 L
18 L
200 L
Förpackningsstorlek:
18 L
200 L
Produktkod. 15955470
Brand: Riedel-de Haën 33539200L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
2-propanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
pH Neutral
Smältpunkt -90°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.784 to 0.786 g/cm3 (20°C)
Kokpunkt 77°C to 83°C (1.013 hPa)
Kvantitet 200 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Returtrumma i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 42 hPa (20°C)
UN-nummer UN1219
Viskositet 2.5 mPa.s (20°C)
Beilstein 635639
Koncentration ≥99.80%
Synonym sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.