Läs mer
Riedel-de Haën 2-propanol
Produktkod. 16625833
Change view
Kvantitet:
7 L
18 L
200 L
Förpackningsstorlek:
18 L
200 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16625833 7 L -
15945470 18 L 18 L
15955470 200 L 200 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16625833 Leverantör Riedel-de Haën Leverantörsnummer 33539S7LRC
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
2-propanol, Puriss. pa, ACS-reagens, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.,≥ 99,8 % (GC).
  • ACS lösningsmedel för allmänt bruk.
  • Prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes.
  • Lämplig för mindre krävande applikationer som rutinmässig isokratisk HPLC.
  • Variationer och minskningsproblem som kan spåras till lösningsmedelskontamination.
  • Alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer.
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
pH Neutral
Smältpunkt -90°C
CAS Min % 100.00%
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.7855 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje Puriss. p.a.
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 42 hPa (20°C)
Viskositet 2.66 mm2/s (25°C)
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Koncentration ≥99.80%
Synonym IPA,Isopropyl alcohol
Kokpunkt 77°C to 83°C (1,013 hPa)
Procent renhet ≥99.80%
Kvalitet ACS