Läs mer
2-propanol 70 % WFI, Solveco
Beskrivning
Isopropanol, utspädd till 70 volymprocent med vatten för injektion (WFI). Råvarorna som används uppfyller och testas enligt kvalitetsstandarderna i den nuvarande europeiska farmakopén (Ph. Eur.). Solveco rekommenderar IPA 70% WFI för ytrengöring och som lösningsmedel. Produkten är i första hand avsedd att komplettera etanolbaserade rengöringsmedel och bidra till att skapa en rotation av rengöringskemikalier.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol |
| CAS | 67-63-0 |
| Kvantitet | 1 L |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Molekylformel | C3H8O |
| Kokpunkt | 82°C |
| InChI-nyckel | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | CC(C)O |
| IUPAC-namn | propan-2-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 60.10 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 12L 2-Propanol 70% WFI (12x1 L)
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol