Läs mer
2-propanol,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15638440
Change view
Kvantitet:
1 L
4 L
Förpackning:
Glasflaska
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15638440 4 L Glasflaska 4 L
15686670 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15638440 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 6737734L
Request Bulk or Custom Format
ACS-reagens,≥ 99,5 %
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
  • prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
pH Neutral
Smältpunkt -90°C
Densitet 0.784 to 0.786g/cm3
Kvantitet 4 L
Explosionsgräns 0.02
Tändpunkt 750°C
Odör Alcohol-like
Förpackning Glasflaska
Fysisk form Vätska
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 33mmHg (20°C), 44mmHg (25°C)
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Kokpunkt 77°C to 83°C
Formel vikt 60.1g/mol
Procent renhet ≥99.5%