Läs mer
2-propanol, 99,9 %, Pharmpur™ Kvalitet, Scharlab
Produktkod. 12468182
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12468182 2.5 L HDPE-flaska 2.5 L
1 options
Produktkod. 12468182 Leverantör Scharlab Leverantörsnummer AL03112500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Extra rent lösningsmedel uppfyller Ph Eur, BP och USP specifikationer och analyseras enligt riktlinjen CPMP/ICH/283/95.
Scharlab erbjuder läkemedelsindustrin lösningsmedel och reagens som överensstämmer med Pharmacopeial Monographys. Alla Pharmpur™ produkter överensstämmer med Ph Eur, USP och/eller andra farmakopéer, vilket indikerar att deras specifikationer uppfyller den europeiska eller amerikanska farmakopén.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -89.5°C
Abs. 0.30 AU at 230nm, 0.10 AU at 250nm, 0.03 AU at 270nm, 0.02 AU at 290nm, 0.01 AU at 310nm
CAS 67-63-0
Färg Färglös
Utseende Clear
Densitet 0.78g/cm3
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12°C
Identifiering Passes test
Tändpunkt 425°C
Förpackning HDPE-flaska
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.376-1.378 n20/D
Anteckningar om renhetsgrad Applications: solvents, in antifreeze compositions, cosmetics
Rester efter avdunstning Max. 0.001%
Molekylformel C3H8O
Ångtryck 43 hPa
UN-nummer 1219
Vatten Max. 0.2%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kokpunkt 82.4°C
Löslighetsinformation Miscible in water
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vikt 60.10g/mol
Procent renhet Min. 99.5%
Kvalitet Pharmpur