Läs mer
2-propanol, 99 %, BAKER, J.T. Baker™
Produktkod. 10200871 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
25 L
Förpackning:
HDPE
Stål
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10200871 2.5 L HDPE 2.5 L
10721582 25 L Stål 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10200871 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8119.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För laboratoriebruk, för organisk syntes och för rutinforskning.
En klass av kemikalier för rutinforskning som vanligtvis kontrolleras av fysikaliska kriterier och ofta genom analys (av GC).
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -88.5°C
Färg Färglös
Aciditet Max. 0.002%
Alkalinitet Max. 0.002%
Densitet 0.781 to 0.783 g/mL at 25°C
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 2.5 - 12 Vol %
Flampunkt 12°C
Tändpunkt 399°C
Odör Alcohol
Förpackning HDPE
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad US FDA / ISO 9000 manufacturing, cGMP, IPEC member
Rester efter avdunstning Max. 0.005%
Ångtryck 6.053 kPa at 25°C
Vatten Max. 0.2%
Kokpunkt 82.5°C
Formel vikt 60.1g/mol
Procent renhet ≥99%
Kvalitet BAGARE
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).