Läs mer
2-propanol 99% Ph.Eur. USP , Solveco
Produktkod. 18082173
Change view
Kvantitet:
1 L
5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18082173 5 L
18042213 1 L
18002193 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 18082173 Leverantör Solveco Chemicals Leverantörsnummer 1039
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Isopropanol, 2-propanol, som uppfyller Ph.Eur. och USP standarder.
Isopropanol, 2-propanol, som uppfyller Ph.Eur. och USP standarder.
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Kvantitet 5 L
Förpackning HDPE-behållare
Kokpunkt 82°C
Procent renhet 99.90%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 15L 2-Propanol 99% Ph.Eu r. (3x5L)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropanol