Läs mer
2-propanol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Kvantitet:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Förpackning:
Glasflaska
Stainless Steel Can
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
20 L
500ml
Paket med 6
Beskrivning
ACS LÖSNINGSMEDDEL FÖR ALLMÄN ANVÄNDNING
- prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
- lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
- variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
- alla lösningsmedel är testade för att uppfylla ACS allmänna användningsspecifikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Propanol |
| Smältpunkt | -90°C |
| Färg | Färglös |
| Densitet | 0.785g/mL at 25°C |
| Kokpunkt | 83°C |
| Kvantitet | 6 x 500 mL |
| Explosionsgräns | 0.02 |
| Flampunkt | 12°C (53.6°F) |
| Tändpunkt | 750°F |
| Förpackning | Glasflaska |
| Visa mer |