Läs mer
2-propanol, ACS-reagens,≥ 99,5 %, Honeywell Riedel-de Haen™
Produktkod. 16675753
Change view
2.5 L
Produktkod.
16675753 2.5 L
1 options
Produktkod. 16675753 Leverantör Honeywell Riedel-de Haën Leverantörsnummer 190764S2.5L
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -90°C
CAS 67-63-0
Färg Färglös
CAS Max % 1
Densitet 0.784 - 0.786 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 2.5 L
Flampunkt 12°C
Molekylformel C3H8O
Kokpunkt 77°C to 83°C (1013 hPa)
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.10
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol