Läs mer
2-propanol, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15568524 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15568524 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
15578524 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15568524 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 908401
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Kvantitet 500 mL
Flampunkt 12.00 °C
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Anteckningar om renhetsgrad Uppfyller ACS krav på kemikalier för reagens
Densitet 1L = 0.79kg
Formel vikt 60.1
Kvalitet ACS