Läs mer
2-propanol, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Produktkod. 15578524 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
4 L
Förpackning:
Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15578524 4 L Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
15568524 500 mL Smal mun bärnstensfärgad glasflaska Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15578524 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 908403
Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
    För användning i laboratorier, forskning eller tillverkning
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Kvantitet 4 L
Flampunkt 12.00°C (53.6°F)
Förpackning Smal mun bärnstensfärgad glasflaska
Anteckningar om renhetsgrad Meets ACS reagent chemical requirements
Densitet 1L = 0.79kg
Formel vikt 60.1
Kvalitet ACS