Läs mer
2-propanol, BAKER ANALYZED™ , J.T. Baker™
Produktkod. 15283528 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
:
2.5 L
Produktkod.
15283528 2.5 L
1 options
Produktkod. 15283528 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8468.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För analys av bekämpningsmedelsrester
Specifikationer
CAS 67-63-0
Aciditet max. 0.0005 meq/g
Kvantitet 2.5 L
Rester efter avdunstning max. 5 ppm
Analysprocentintervall min. 99.8%
Molekylformel C3H8O
MDL-nummer MFCD00011674
UN-nummer 1219
Vatten max. 0.2%
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.10
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).