Läs mer
2-propanol, BAKER ANALYZED PHOTREX™ , J.T. Baker™
Produktkod. 13235493 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13235493 1 L Glas 1 L
1 options
Produktkod. 13235493 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 8235.1000
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Interfererar inte med mätningen vid den specifika våglängden som mäts. 2-propanol, BAKER ANALYZED PHOTREX™ , J.T. Baker™ rekommenderas för användning i UV-, synlig- och IR-spektrometriapplikationer.
PHOTREX™ lösningsmedel tillverkas för att minimera variationer från parti till parti och föroreningar som kan störa UV- och i vissa fall IR-spektra, inklusive rester efter avdunstning och syra- och baskoncentrationer. Funktionstestning bekräftar maximal absorbans i utvalda våglängder; 50-100 % transmittansfönster i IR-våglängder rapporteras.
  • Högkvalitativa kemikalier för laboratorie- och specialiserad industriell användning
  • Överskrider kraven som ställts upp av American Chemical Society (ACS)
  • Etiketten tillhandahåller en faktisk lotsanalys som en garanti för renhet och konsistens
  • Analytiska metoder som används för dessa bestämningar är baserade på standardtestprocedurer som beskrivs i tekniska publikationer
  • Förbättringar utvecklade av J.T. Baker används för att uppnå en högre grad av tillförlitlighet
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -89.5°C
Abs. Max. 1.00 at 210nm, Max. 0.40 at 220nm, Max. 0.20 at 230nm, Max. 0.08 at 245nm, Max. 0.04 (at 260nm) - 0.01 (at 330-400nm)
CAS 67-63-0
Densitet 0.79g/cm3
Kvantitet 1 L
Flampunkt 12°C
Tändpunkt 425°C
Odör Alcohol-like
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Anteckningar om renhetsgrad Exceeds ACS specifications
Rester efter avdunstning ≤5 ppm
Molekylformel C3H8O
Linjär formel CH3CHOHCH3
Viskositet 2.43 mPas
Vatten ≤0.05%
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kokpunkt 82°C
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Formel vikt 60.1g/mol
Procent renhet ≥99.5%
Kvalitet BAGARE ANALYZED
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).