Läs mer
2-propanol, BAKER HPLC ANALYZED , J.T. Baker™
Produktkod. 15564055 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
2.5 L
Förpackning:
Glas
Förpackningsstorlek:
2.5 L
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15564055 2.5 L Glas 2.5 L
1 options
Produktkod. 15564055 Leverantör JT Baker Leverantörsnummer 9095.2500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lösningsmedel med hög renhet för användning i analytiska och preparativa separationer
En grupp av högrena lösningsmedel, buffertsalter och mobilfasmodifierare för användning i analytiska och preparativa separationer.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
pH Neutral
Smältpunkt -89.5°C
Namnnotering HPLC
Abs. At 254 nm, max. 0.02
CAS 67-63-0
Kvantitet 2.5 L
Explosionsgräns 2 to 12 vol%
Flampunkt 12°C
Tändpunkt 425°C
Odör Alcohol-like
Förpackning Glas
Fysisk form Vätska
Rester efter avdunstning max. 2ppm
Molekylformel C3H8O
Viskositet 2.43mP
UN-nummer 1219
Vatten max. 0.03 %
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
Kokpunkt 82°C
Löslighetsinformation Solubility in water at 20°C is 1g/l
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(C)O
IUPAC-namn propan-2-ol
Molekylvikt (g/mol) 60.096
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Procent renhet ≥99.7%
Kvalitet HPLC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-propanol
Signalord
  • Fara||Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol