Läs mer
Riedel-de Haën 2-propanol CHROMASOLV™
Product Code. 15975510
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
7 L
18 L
45 L
Unit Size:
18 L
45 L
7 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
15975510 7 L 7 L
15955510 18 L 18 L
15965510 45 L 45 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15975510 Supplier Riedel-de Haën Supplier No. 348637L
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
2-propanol CHROMASOLV™ för HPLC och organisk syntes, 99,9%.
  • För HPLC och organisk syntes.
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel.
  • Hög konsistens från parti till parti.
Chemical Identifiers
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-Propyl alcohol, IPA, Isopropanol, Isopropyl alcohol
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
pH Neutral
Smältpunkt -90°C
Färg Färglös
CAS Max % 100.00%
Densitet 0.784 to 0.786 g/cm3 (20°C)
Kvantitet 7 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Returburk i rostfritt stål
Fysisk form Vätska
Produktlinje CHROMASOLV
Linjär formel C3H8O
Ångtryck 42 hPa (20°C)
Viskositet 2.5 mPa.s (20°C)
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Koncentration ≥99.90%
Kokpunkt 77°C to 83°C (1.013 hPa)
Procent renhet ≥99.90%
Kvalitet HPLC
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Propanol
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Precautionary Statement
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.