Läs mer
2-Propanol CHROMASOLV™, för HPLC, 99,9 %, Solstice
Produktkod. 15694590
Change view
Kvantitet:
1 L
100 mL
185 L
2 L
2.5 L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
72 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
185 L
2 L
2.5 L
Paket med 4
Paket med 6
Paket med 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694590 2.5 L 2.5 L
15664590 100 mL 100ml
15684590 1 L 1 L
15614600 2 L 2 L
15604600 2.5 L-PC 2.5 L
15634600 6 x 1 L Paket med 6
15624600 4 x 2.5 L Paket med 4
15644600 72 x 2.5 L Paket med 72
15674590 185 L 185 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 15694590 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 348632.5L
Outlet Corner
Använd kampanjkoden 28080
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CHROMASOLV™ , för HPLC, 99,9 %
  • För HPLC och organisk syntes
  • Högrena, mångsidiga lösningsmedel
  • Hög konsistens från parti till parti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -89,5 °C
Namnnotering för HPLC
Densitet 0,785 g/ml vid 25 °C
Kvantitet 2.5 L
Brytningsindex n20/D 1.377
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 44 mmHg (25 °C)
Beilstein 635639
Kokpunkt 82 °C
Formel vikt 60,1 g/mol
Procent renhet 99.9%
Kvalitet CHROMASOLV
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Propan-2-ol