Läs mer
2-propanol, CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 99,9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 17199590
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2 L
4 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
17199590 4 x 2.5 L -
15636110 1 L 1 L
15646110 2.5 L 2.5 L
15666110 4 x 2 L Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17199590 Leverantör Honeywell-Chromasolv Leverantörsnummer 6504474X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ Plus, för HPLC, 99,9 %
  • För HPLC, spektrofotometri och miljöanalys
  • Testad för HPLC-lämplighet via gradientanalys och UV-VIS spektroskopi
  • Låg UV-föroreningsprofil
  • Låg föroreningsgradient LC-baslinje
  • Mycket låga nivåer av icke-flyktiga föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt -89.5°C (literature)
Namnnotering CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, 99.9%
Abs. max. 0.005 at 400 nm, max. 0.005 at 275 nm, max. 0.30 at 250 nm, max. 1.0 at 245 nm
CAS Max % 100.0000%
Densitet 0.785 g/mL at 25 °C(lit.)
Kvantitet 4 x 2.5 L
Flampunkt 12°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHOH
UN-nummer UN1219
Beilstein 635639
Kokpunkt 77°C to 83°C
Formel vikt 60.11
Procent renhet >99.85%
Kvalitet HPLC