Läs mer
2-propanol, för analys av bekämpningsmedelsrester, Honeywell Riedel-de Haën™
Produktkod. 15694200
Change view
Kvantitet:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
Förpackningsstorlek:
1 L
2.5 L
Paket med 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15694200 4 x 2.5 L Paket med 4
15674200 1 L 1 L
15684200 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15694200 Leverantör Honeywell-Riedel-de Haen Leverantörsnummer 344864X2.5L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CHROMASOLV™ , för analys av bekämpningsmedelsrester
  • För gaskromatografi (GC)
  • Utvecklad speciellt för applikation vid restanalys av bekämpningsmedel och andra lågflyktiga ämnen med GC
  • Icke-flyktigt material och vattenhalt anges för varje lösningsmedel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.096
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Namnnotering for pesticide residue analysis
Färg Färglös
Densitet 0.785g/mL at 25°C
Kvantitet 4 x 2.5 L
Explosionsgräns 0.02
Flampunkt 12°C (53.6°F)
Tändpunkt 750°F
Linjär formel (CH3)2CHOH
Ångtryck 33 mmHg (20°C), 44 mmHg (25°C)
UN-nummer UN1219
Formel vikt 60.1
Procent renhet ≥99.8% (GC)
Kvalitet CHROMASOLV