Läs mer
2-Propanol, GC-grad, 99,7+%
Produktkod. 11335327
Change view
Kvantitet:
1 L
4 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
4 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11335327 4 x 1 L 4 L
11325327 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11335327 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 040983.M1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4355.00 SEK
    3646.65 SEK / 4 L
    Save 708.35 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lämplig för miljö-, bekämpningsmedel- och GC-analys | CAS: 67-63-0 | C3H8O | 60,096 g/mol
Lämplig för miljö- och GC-analys. Används vid tillverkning av kosmetika, hud- och hårpreparat, läkemedel, parfymer, lackformuleringar, färglösningar, frostskyddsmedel, tvål och fönsterputs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 67-63-0
Molekylformel C3H8O
Molekylvikt (g/mol) 60.10
MDL-nummer MFCD00011674
InChI-nyckel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-namn propan-2-ol
LEDER CC(C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2-Propanol
Smältpunkt °C till 90 °C
Namnnotering GC-grad
Färg Färglös
Utseende Färglös vätska
Densitet 0.785
Kvantitet 4 x 1 L
Flampunkt 12 °C (53 °F)
Tändpunkt 455 °C (851 °F)
Odör Alkoholliknande
Fysisk form Vätska
Brytningsindex 1.377
Analysprocentintervall >99.7%
Ångtryck 48 hPa (36 mm Hg) vid 20 °C
Beilstein 635639
Kokpunkt 82 °C till 83 °C
Löslighetsinformation Blandad i vatten, bensen, kloroform, etanol, eter, glycerin och aceton.
Formel vikt 60.1
Kvalitet GC
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-Propanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Isopropyl alcohol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.